Learn More
Ansell™ Gants à résistance moyenne trempés ActivArmr™ 97-011 série 3/4
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Gant industriel à résistance moyenne
- L’approche à 2 plis maintient vos mains au chaud par temps froid tout en conservant l’ensemble du système aéré
- La trempe en nitrile 3/4 offre une protection contre les impacts directs du vent, du liquide et du froid
- Le fini en nitrile sableux garantit une prise en main sécurisée dans plusieurs applications
- La couche intérieure douce en coton éponge acrylique et le revêtement en nitrile assurent un confort et une dextérité
- La conception ergonomique garantit un ajustement parfait et réduit la fatigue des mains
- Le revêtement noir contrastant contre le revêtement orange brillant offre une visibilité supplémentaire dans des conditions de faible ou de mauvaise luminosité
Applications :
- Chargement de camions et de véhicules
- Expédition, transport et livraison des produits
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003 |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Noir, Orange |
Finition externe | 3/4 enduit |
Latex Free | Non |
Matériau | Nitrile |
Type de produit | Medium-duty Industrial Gloves |
Dimensions | 10 |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | Polyester acrylique |