Learn More
Cytiva Milieu liquide ActiSM
Un milieu ADCF défini chimiquement optimisé pour la production de protéines à haut rendement. Destiné à être utilisé avec le milieu ActiPro.
46.85€ - 122.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2 to 8 °C, away from light |
---|---|
Forme | Liquide |
Stérilité | Stérile |
Sterilization Method | Sterile-filtered |
Avec additifs | Poloxamer 188 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15825261
|
Cytiva
SH31040.01 |
500 mL | N/A | ||||||
15842962
|
Cytiva
SH31040.02 |
1000 mL |
122.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le milieu de culture cellulaire HyClone ActiSM a été formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans les processus de culture cellulaire lors de l’utilisation de lignées cellulaires d’ovaires de hamster chinois (CHO).
- Le milieu est chimiquement défini, sans composants d’origine animale (ADCF) et optimisé pour la production de protéines à haut rendement.
- Le milieu ActiSM ne contient aucun facteur de croissance (comme l’insuline), les peptides, les hydrolysats, le rouge de phénol ou le 2-mercaptoéthanol, garantissant ainsi le traitement lot par lot
- Le milieu ActiSM est destiné à être utilisé en association avec le milieu HyClone ActiPro et les suppléments Cell Boost™ 7a et Cell Boost 7b dans le cadre du système ActiPro de milieux et de suppléments conçus en fonction de l’adaptation et de la production.
- Le système ActiPro convient à la biofabrication générale avec des lignées cellulaires CHO telles que CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 et CHO-S.
Spécification
2 to 8 °C, away from light | |
Stérile | |
Poloxamer 188 | |
Flacon |
Liquide | |
Sterile-filtered | |
No Glutamine |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois