Learn More
Thermo Scientific Chemicals Actinomycine D, 93 %
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Actinomycin D |
Type | Actinomycin D |
Note relative au nom | 93% |
Forme physique | Poudre cristalline |
% min. CAS | 91.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 245.0°C to 252.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Couleur | Rouge |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Actinomycin D
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./