Learn More
ACT 335827, Tocris Bioscience™
Code produit. 30002042
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Potent and selective OX1 antagonist
Potent and selective orexin OX1 receptor antagonist (Kb values are 41 and 560 nM for OX1 and OX2 receptors respectively). Elicits anxiolytic effects in vivo. Brain penetrant and orally available.
Identifiants chimiques
CAS 1354039-86-3
Formule moléculaire C31H38N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 518.654
Clé InChI HXHOBPVRRPCTLG-SETSBSEESA-N
Synonyme compound 9 pmid: 23589487, 2r-2-1s-1-3,4-dimethoxyphenyl methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl-2-phenyl-n-propan-2-ylacetamide, ar,1s-1-3,4-dimethoxyphenyl methyl-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-n-1-methylethyl-a-phenyl-2 1h-isoquinolineacetamide, r-2-s-1-3,4-dimethoxybenzyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl-n-isopropyl-2-phenylacetamide
CID PubChem 54765113
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl]-2-phenyl-N-propan-2-ylacetamide
SMILES CC(C)NC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N2CCC3=CC(=C(C=C3C2CC4=CC(=C(C=C4)OC)OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau ACT 335827
Quantité 10 mg
Poids de la formule 518.64