Learn More
Chlorure d’acryloyle, 96 %, stab. avec 400 ppm de phénothiazine, Thermo Scientific Chemicals
46.23€ - 225.12€
Identifiants chimiques
CAS | 814-68-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H3ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.51 |
Numéro MDL | MFCD00000731 |
Clé InChI | HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride |
CID PubChem | 13140 |
Nom IUPAC | Chlorure de prop-2-énoyle |
SMILES | ClC(=O)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10363.09 |
10 g |
46.23€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10363.18 |
50 g |
72.26€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10363.30 |
250 g |
225.12€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le chlorure d’acryloyle est utilisé dans la production de plastiques. Il joue un rôle important dans la préparation des monomères et polymères d’acrylate. Il agit également comme substrat pour la métathèse croisée. De plus, il est utilisé dans la synthèse organique pour l’introduction de groupes acryliques dans d’autres composés.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure d’acryloyle est utilisé dans la production de plastiques. Il joue un rôle important dans la préparation des monomères et polymères d’acrylate. Il agit également comme substrat pour la métathèse croisée. De plus, il est utilisé dans la synthèse organique pour l’introduction de groupes acryliques dans d’autres composés.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les alcools, les agents oxydants, les bases fortes et les initiateurs de polymérisation.
Identifiants chimiques
814-68-6 | |
90.51 | |
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N | |
13140 | |
ClC(=O)C=C |
C3H3ClO | |
MFCD00000731 | |
acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride | |
Chlorure de prop-2-énoyle |
Spécification
Acryloyl Chloride | |
814-68-6 | |
74°C to 76°C | |
Acrid | |
CH2=CHCOCl | |
MFCD00000731 | |
635744 | |
acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride | |
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de prop-2-énoyle | |
13140 | |
96% |
stabilized with 400ppm phenothiazine | |
1.114 | |
−4°C (24°F) | |
C3H3ClO | |
1.435 | |
3383 | |
Light and moisture sensitive | |
Miscible with water. | |
ClC(=O)C=C | |
90.51 | |
90.51 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H330-H314-H318-H302
Liquide et vapeurs très inflammables.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :TOXIQUE PAR INHALATION, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-399-0
missing translation for 'rtecsNumber' : AT7350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : −30° à −10°C
- Acryloyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acrylic acid chloride