Learn More
Sanplatec™ Dessiccateur à vide en acrylique de type YB-3
Code produit. 11827162
Click to view available options
Volume (métrique):
30 l
Conditionnement:
1 pièce
NOT explosion-proof. Do not use in hot oven.
Code produit. 11827162
Marque: Sanplatec™ 179+BS/RCYB3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
NOT explosion-proof. Do not use in hot oven.
Dessiccateur à vide en acrylique étanche à l’air grâce à une liaison de haut niveau.
  • Des étagères de rack peuvent être ajoutées ou soustraites pour augmenter ou diminuer le nombre d’étagères selon vos besoins
  • Ce modèle peut contenir jusqu’à 8 niveaux
  • Dimensions de l’espace utilisable (l x P x H) : 220 x 240 x 460
Spécification
Couleur Transparent
Matériau PMMA
Type de produit Dessiccateur à vide
À utiliser avec (application) Déshumidification
Nbre d’étagères 4
Volume (métrique) 30 l
Dimensions (P x l x H) intérieures 240 x 220 x 460 mm
Largeur (métrique) 341 mm
Hauteur (métrique) 590 mm
Profondeur (métrique) 445 mm
Poids (métrique) Env. 26 kg