Learn More
Brady™ Ruban de marquage rétroréfléchissant acrylique
Code produit. 11761925
Click to view available options
Couleur:
Noir
Rouge
Dimensions (L x l):
4,5 m x 50 mm
4,5 m x 75 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 11761925
Marque: Brady™ 076308
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. This Acrylic Retro Reflective Sheeting Marking Tape gives an extra margin of safety during blackouts, at night, or in low-light conditions.
  • Entretien ménager
  • Maintenance des installations
  • Marquage au sol
  • Antiglisse
  • Ruban rayé réfléchissant
Spécification
Alternate Part Number B957 2 in. X5YDS B/Y STRIPED REFLECTIVE TAPE
Certifications/Conformité ASTM D 2979, ASTM D 523
Dimensions (L x l) 4,5 m x 50 mm
Finition Semi-brillant
À utiliser avec (application) Marquages pour installations utilitaires, piquets de signalisations réfléchissants Bradystake, bandes de signalisation réfléchissantes
Longueur (impériale) 15 ft.
Longueur (métrique) 4,5 m
Quantité d’emballage 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur 0,081 mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Noir
Matériau Plastique
Type de produit Reflective Stripes Tape
Type Bande de marquage