Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Support de pipeteurs en plastique acrylique
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Pipeteurs (6)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Clear and Handy Pipettor Parking
- Garder à portée de main jusqu’à 6 pipeteurs grâce à ce support en plastique acrylique transparent
- Les découpes sur les deux étagères maintiennent et supportent les modèles de pipeteurs les plus appréciés
Spécification
Spécification
| Séparateurs cellulaires | 6 |
| Type de produit | Support, pipeteur, en plastique |
| Couleur | Transparent |
| Capacité | Pipeteurs (6) |
| Matériau | Plastique acrylique |
| Étagères | 2 Tiers |
| À utiliser avec (application) | Maintien |
| À utiliser avec (équipement) | Pipeteurs |
| Nbre de racks | 2 |
| Nbre par carton | 1 |
| Afficher plus |