Learn More
Fisherbrand™ Support pour pipettes en acrylique
Repos oblique pour supprimer tout danger de chute des pipettes. Avec le support pour pipettes en acrylique Fisherbrand™, les pipettes sont maintenues en deux endroits pour un maintien sûr.
129.00€ - 205.00€
Spécification
Type de produit | Support pour pipettes |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Positions | 6 |
Forme | Rectangular |
Étagères | 2 Tiers |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11394045
![]() |
Fisherbrand™
HS20620 |
Transparent |
205.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11384045
![]() |
Fisherbrand™
HS20613C |
Bleu transparent |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En acrylique
- Capacité de 6 pipettes
- Compatible avec la plupart des grandes marques de pipettes
Spécification
Support pour pipettes | |
6 | |
2 Tiers | |
1 unité | |
11.6 in. | |
6.8 in. | |
8 in. |
Non autoclavable | |
Rectangular | |
Non stérile | |
29.5 cm | |
17.2 cm | |
20.3 cm | |
Supérieure : 25 mm ; Inférieure : 20 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Support pour pipettes en acrylique