Learn More
Brady™ Centre de verrouillage groupé en acrylique
Code produit. p-8003403
Click to view available options
Comprend:
18 crochets
3 crochets
8 crochets
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11796775
Marque: Brady™ 800127
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Use the Acrylic Group Lockout Centre for group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box. Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
  • For group lockout situations involving a large number of workers and equipment.
  • Can also be used as a lock storage box.
  • Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
  • 8 hooks for keys and 1 slot for locks.
  • Lock boxes are supplied without contents.
Spécification
Type de produit Dispositif central de verrouillage groupé
Alternate Part Number GROUP LOCKOUT CENTER 18 HOOKS
Couleur Rouge
Matériau Acrylique
Profondeur (impériale) 2.52 in.
Profondeur (métrique) 64 mm
Description Group Lockout Center - 18 hooks
Dimensions (P x L x H) 64 x 406 x 195 mm
À utiliser avec (application) Lockout Tagout
Hauteur (impériale) 7.68 in.
Hauteur (métrique) 195 mm
Comprend 18 crochets
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 15.98 in.
Largeur (métrique) 406 mm