Learn More
Fisherbrand™ Support de boîte à gants en acrylique
Click to view available options
Capacité:
Boîtes à gants jetables, 1 boîte
Boîtes à gants jetables, 3 boîtes
Boîtes à gants jetables, 4 boîtes
Description
- Les parois épaisses thermocourbées simplifient la construction et limitent la casse accidentelle
- Les porte-gants triples et quadruples permettent de charger les boîtes à gants par le haut ou le côté
- S’adapte aux boîtes à gants standard pouvant atteindre des profondeurs jusqu’à 3,75 po.
- Le support offre de la polyvalence tout en permettant un stockage peu encombrant
- Peut être monté verticalement ou horizontalement. La visserie est incluse
Spécification
Spécification
Type de produit | Support de la boîte à gants |
Couleur | Transparent |
Longueur (impériale) | 10,4 in |
Longueur (métrique) | 26,3 cm |
Largeur (impériale) | 4 po |
Largeur (métrique) | 10,4 cm |
Hauteur (impériale) | 21,1 po |
Hauteur (métrique) | 53,5 cm |
Capacité | Boîtes à gants jetables, 4 boîtes |
Matériau | Acrylique |