Learn More
Fisherbrand™ Support de boîte à gants en acrylique
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Capacité:
1 boîte
2 boîtes
3 boîtes
Dimensions (P x l x H) intérieures:
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Description
- Les supports en acrylique transparent comprennent un insert en mousse de polyester pour maintenir en toute sécurité une gamme de talles de boîtes à gants assurant un retrait facile des gants
- Tous les supports s’adaptent à la plupart des grandes marques de boîtes
- Vis de montage incluses
Spécification
Type de produit | Support de la boîte à gants |
Couleur | Transparents |
Profondeur (métrique) | 110 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 110 x 141 x 260 mm |
Largeur (métrique) | 141 mm |
Hauteur (métrique) | 260 mm |
Matériau | Acrylique |
Capacité | 1 boîte |
Comprend | Vis pour montage mural |
Quantité | 1 de chaque |