Learn More
Cole-Parmer™ Distributeur de boîte de gants en acrylique
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparents
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de boîte de gants |
| Couleur | Transparents |
| Profondeur (métrique) | 4 mm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 4 x 10 x 5,5 mm |
| Largeur (métrique) | 10mm |
| Hauteur (métrique) | 5,5mm |
| Matériau | Acrylique |
| No. of Compartments | 1 |
| Comprend | Vis pour montage mural |
| Quantité | 1Chaque |