Learn More
Fisherbrand™ Distributeur en acrylique de lunettes de sécurité Code produit.: 11803470
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Distributeur en acrylique de lunettes de sécurité
GREENER_CHOICE
Code produit. 11803470
Petit format (227 x 162 x 156 mm (L x l x P))
Click to view available options
Dimensions:
Petit format (227 x 162 x 156 mm (L x l x P))
Grand format (203 x 203 x 406 mm (L x l x P))
Code produit. 11803470
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accédez facilement aux accessoires de sécurité. Le distributeur en acrylique de lunettes de sécurité Fisherbrand™ contient des lunettes-masques de protection, d’autres articles de sécurité et des articles personnels pour les protéger et les maintenir propres. Ils sont inclinés de façon ergonomique pour faciliter la distribution. Les distributeurs bleus transparents sont disponibles en deux tailles.
  • Les distributeurs en acrylique translucides offrent un accès facile aux accessoires de sécurité
  • Angle ergonomique pour une distribution facile
  • Le couvercle à charnière protège de la poussière et des débris
  • Inclinez l’opercule pour le remplissage avec le fond ouvrant à l’inclinaison pour la distribution
  • Placez sur le comptoir ou la fixation murale (vis incluses) pour un accès pratique
  • Grand distributeur contient environ 20 paires de verres
    Le petit distributeur contient environ 10 paires de verres
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
Spécification
Largeur (métrique) 162 mm
Profondeur (métrique) 156 mm
Couleur Bleu
Type de produit Distributeurs
À utiliser avec (équipement) Lunettes de sécurité
Comprend Vis de montage mural
Longueur (métrique) 227 mm
Nb par paquet 1paire
Dimensions Petit format (227 x 162 x 156 mm (L x l x P))
Matériau Acrylique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Distributeur en acrylique de lunettes de sécurité >