Learn More
Key Instruments™ Débitmètre d’air en acrylique Flo-Rite™
Code produit. p-8000312
Click to view available options
Débit d’air:
0,04 à 0,5 l/min
0,1 à 1 L/min
1 à 10 l/min
1 l/min
30 à 280 l/min
5 l/min
Hauteur (métrique):
102mm
102 mm
165mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11988014
Marque: Key Instruments™ FR2A12BVBN
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Débitmètre en acrylique standard de haute précision pour liquides ou gaz. Le débitmètre d’air en acrylique Key Instruments™ Flo-Rite™ permet une lecture directe des débits de l’air ou de l’eau et est disponible avec des unités de mesure impériales ou métriques.
CARACTÉRISTIQUES
  • Facile à lire avec unités de mesure impériales ou métriques
  • Plage d’eau allant de 4 cm3/min à 20 gal/min
  • Plage d’air allant de 40 cm3/min à 4000 L/min
  • Inserts filetés en laiton pour une installation rapide
  • Démontage et montage faciles pour l’entretien
  • Structure en acrylique transparent monobloc et durable
  • Flotteur stable et facile à lireQualité supérieure
APPLICATIONS
  • Équipement d’échantillonnage de l’air pour l’aquaculture
  • Équipement de désalinisation
  • Analyseurs de gazSystèmes médicaux
  • Équipement de phototraitement
  • Systèmes de traitement et de distribution de l’eau
Spécification
Type Débitmètre
Précision >±5 %
Débit d’air 0,04 à 0,5 l/min
Pression nominale 100 psi
À utiliser avec (application) Mesure des flux liquides ou gazeux dans l’équipement d’échantillonnage de l’air, les systèmes de chromatographie, le matériel de désalinisation, les analyseurs gazeux, les systèmes médicaux, l’équipement photo, le traitement et la distribution de l’eau et dans les systèmes d’aquaculture
Hauteur (métrique) 102 mm
Matériau de la pièce interne Acrylique
Reproductibilité ± 0,5%
Largeur (métrique) 26 mm
Balance 50, 100 ou 127 mm
Matériau d’étanchéité Buna-N
Température (métrique) 65°C
Valve Oui