Learn More
Heathrow Scientific™ Support de pipettes en acrylique 3 places
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acrylique
- Support de pipettes classique 3 places
- Compatible avec la plupart des grandes marques de pipettes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour pipette |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacité | Pipettes (3) |
| Matériau | Acrylique |
| Positions | 3 |
| Forme | Z-shaped |
| Étagères | 2 Tiers |
| Empilables | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 1 de chaque |
| Afficher plus |