Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N’-Methylenebisacrylamide 37,5 : 1, pour la biochimie, 40 % de solution mélange
L’acrylamide / N,N’-méthylène-bisacrylamide, nuéro CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, est un composé hydrosoluble qui se réticule pour produire des gels de polyacrylamide largement utilisés en chromatographie et dans la séparation électrophorétique des acides nucléiques et des protéines.
51.56€ - 87.64€
Spécification
Absorbance | (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm |
---|---|
Nom chimique ou matériau | Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1 |
Forme physique | Liquide |
Acide acrylique | 0.001% max. |
CAS | 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10113011
|
Thermo Scientific Chemicals
330221000 |
100 mL |
51.56€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10397511
|
Thermo Scientific Chemicals
330225000 |
500 mL |
87.64€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimieSpécification
(1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm | |
Liquide | |
79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 | |
61.0 | |
Incolore | |
C3H5NO | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-énamide | |
6579 | |
Biochimie |
Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1 | |
0.001% max. | |
59.0 | |
3μS/cm Max. | |
Flacon en verre | |
MFCD00008032 | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation. May cause genetic defects. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause cancer. Harmful in contact with skin. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful if swallowed. Suspected of damaging fertility.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wear eye protection/face protection. Obtain special instructions before use. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Use personal protective equipment as required. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
danger
- Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 37.5:1, 40% mix solution inwater
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acrylamide, Methylene diacrylamide