Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / bisacrylamide37,5:1, solution de 40 %
Solution prémélangée pour la préparation des gels pour acides nucléiques PAGE
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60868.K2
228.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Acrylamide/Bisacrylamide premixed solution is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa poudre prémélangée d’acrylamide / bisacrylamide est utilisée dans la préparation de gels d’ADN protéique. Elle est utilisée comme gel de séquençage d’ADN et dans la séparation des protéines. On l’utilise également dans la préparation de gels à l’aide de solutions mères moyennant les rapports de réticulation les plus courants.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver hors de portée des enfants Conserver à température ambiante.
Spécification
Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 | |
40% soln | |
1 L | |
UN3426 |
Liquide | |
Incolore | |
MFCD00080848 | |
It is soluble in water. |
Sécurité et traitement
- Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acrylamide, Methylene diacrylamide