Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, solution à 30 % sans bisacrylamide Code produit.: 15404549
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, solution à 30 % sans bisacrylamide
Code produit. 15404549
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15404549
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62100.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Acrylamide is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Acrylamide is used as a chemical intermediate in production of polyacrylamides, for use in protein electrophoresis (PAGE), synthesis of dyes and copolymers for contact lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylamide est une matrice couramment utilisée pour la séparation électrophorétique des acides nucléiques et des protéines. L’acrylamide est utilisé comme intermédiaire chimique dans la production de polyacrylamides, pour l’électrophorèse des protéines (PAGE), la synthèse de colorants et de copolymères pour lentilles de contact.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Conservez à l’écart des acides, des agents oxydants, des sels de fer et du fer, du cuivre, du laiton, des initiateurs radicalaires libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-06-1
Formule moléculaire C3H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nom IUPAC prop-2-enamide
SMILES NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylamide
Note relative au nom bisacrylamide free
Forme physique Liquide
Concentration 30% soln
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3426
Beilstein 605349
Merck Index 14,129
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM31L560 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberJ62100.AP,J62100.K2
Numéro de lotZ14K559 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog NumberJ62100.AP,J62100.K2
Numéro de lotR09K522 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/07/2024 Catalog NumberJ62100.AP,J62100.K2
Numéro de lotQ11K522 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/05/2024 Catalog NumberJ62100.AP,J62100.K2
Numéro de lotM08K503 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2024 Catalog NumberJ62100.AP,J62100.K2
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylamide (30%) Solutions
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acrylamide
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, solution à 30 % sans bisacrylamide >