Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,060-0,200 mm, 60Å
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Quantité | 30 kg |
Type | Gel de silice |
Matériau | Gel de silice |
À utiliser avec (application) | Chromatographie sur colonne |
Formule moléculaire | O2Si |
Numéro MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O=[Si]=O |
Nom IUPAC | silanedione |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.08 |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466634 | Certificat d’analyse | 17/10/2024 | 240370050,240370300 |
A0459322 | Certificat d’analyse | 15/01/2024 | 240370050,240370300 |
A0452105 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 240370050,240370300 |
A0411572 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 240370050,240370010,240370300 |
A0417464 | Certificat d’analyse | 12/12/2022 | 240370050,240370010,240370300 |
Safety and Handling
- Silica gel
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%