Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gélose, qualité bactériologique
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Milieux microbiens
Spécification
Spécification
| Forme | Poudre |
| Qualité | Bactériologique |
| Type de produit | Gélose |
| À utiliser avec (application) | Milieux microbiens |
| Type d’emballage | Bouteille en plastique |
| Quantité | 250 g |