Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 24 puits AcroPrep™
Une solution unique pour la filtration dans un format de 24 puits. Les plaques de filtration 24 puits AcroPrep pour la purification des protéines et les protocoles de filtration stérile à 0,2 μm assurent un gain de temps et une efficacité de filtration élevée pour des améliorations rationalisées du process.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 97031
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.39000kg
Description
Grâce aux membranes filtrantes multicouches et haute performance exclusives, les plaques permettent d’économiser du temps, de renforcer les performances et d’améliorer les flux de travail rationalisés. Disponibles en 4 types de membranes différentes. Chaque plaque est fournie avec une plaque de prélèvement à fond en V et un couvercle. Fonction d’automatisation conviviale. Compatible avec le système à vide. Convient à la centrifugation.
Plaques avec membrane asymétrique Supor™ EKV :
Membrane asymétrique en PES Supor EKV de 0,65/0,2 μm, disponible avec et sans préfiltre de profondeur double couche. Le préfiltre en profondeur permet de clarifier de grands débris cellulaires avant la filtration à travers la membrane Supor EKV de 0,65/0,2 μm. La plaque de clarification à double couche permet une récupération fiable >95 % des protéines extracellulaires. La plaque de filtration à 24 puits AcroPrep à couche unique contient une membrane Supor EKV de 0,65/0,2 μm ; elle est conçue pour les applications nécessitant un filtrat stérile.
Plaques avec membrane Supor :
Les plaques AcroPrep Supor peuvent être utilisées de diverses manières, dans des applications telles que le remplissage en résine pour la préparation d’échantillons, la filtration virale ou la cartographie génomique, selon la taille des pores choisie. Disponibles avec des tailles de pores de 0,1, 0,45, 0,8, 1,2 et 5 μm, ces plaques de filtration polyvalentes peuvent être intégrées en toute confiance dans un certain nombre de flux de travaux de laboratoire au format 24 puits. La membrane Supor en polyéthersulfone permet une filtration rapide, possède des propriétés de liaison protéique faibles et offre une grande compatibilité chimique et médicamenteuse. Chaque plaque est fournie avec une plaque de prélèvement inférieure en V ainsi qu’un couvercle emballés individuellement et irradiés aux rayons gamma. Compatible avec le vide pour l’automatisation, adapté à la centrifugeuse.
Plaques avec membrane Omega :
La plaque AcroPrep Omega pour le dessalage, la diafiltration, la concentration ou le fractionnement d’échantillons de protéines et d’acides nucléiques vous permet de gagner du temps grâce à un dispositif unique et à une seule étape du flux de travail. La membrane d’ultrafiltration Omega est une membrane en polyéthersulfone spécialement modifiée pour minimiser la liaison aux protéines et aux acides nucléiques. La membrane Omega fonctionne sur le principe de l’exclusion stérique, en fractionnant les échantillons de leur poids moléculaire. Les molécules plus grosses peuvent être séparées des molécules plus petites en sélectionnant le seuil de poids moléculaire (MWCO) approprié et en filtrant l’échantillon à travers ces plaques par centrifugation, vide ou pression positive, ce qui entraîne généralement une récupération ≥90 % des molécules cibles.
Plaques avec membrane en PE/PP :
La plaque en PE/PP offre une grande taille de pores (30 à 40 µm), idéale pour les applications industrielles ou comme tamis cellulaire.
Spécification
PP | |
Stérile | |
Supor | |
Plaque de filtration avec membrane |
0,45 μm | |
1,6 cm2 | |
8/boîte |