Learn More
Cytiva Capsule AcroPak™ 300 avec membrane en PTFE
Code produit. 17124221
Click to view available options
Nb par paquet:
100/boîte
3/boîte
Conditionnement:
100 pièces
3 pièces
Code produit. 17124221
Marque: Cytiva 12085
La capsule AcroPak 300 offre une grande compatibilité chimique avec la membrane en PTFE et le boîtier en polypropylène.
  • Applications d’aération à débit d’air élevé
  • Offre une grande compatibilité chimique avec la membrane en PTFE et le boîtier en polypropylène. Testé avec une intégrité à 100 % pour vous offrir un niveau de confiance élevé
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 280 cm2
Nb par paquet 100/boîte
Type de sortie Raccord cannelé cranté