Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsules AcroPak™ 200 avec membrane Supor™ EKV
Capsules AcroPak conçues pour les applications de recherche uniquement.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 12095
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.38850kg
Description
- Traitement efficace des volumes de liquides jusqu’à 20 litres
- Le préfiltre intégré prolonge la durée de vie du filtre lorsque des solutions chargées de particules, comme des milieux contenant du sérum, sont traitées
Spécification
PES Hydrophile | |
Non stérile | |
Bride sanitaire de 1/2 po |
0,2 μm | |
220 cm | |
3/boîte |