Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 200 avec membrane Supor™ EKV
Capsules AcroPak conçues pour les applications de recherche uniquement.
Marque: Cytiva 12094
290.70 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Traitement efficace des volumes de liquides jusqu’à 20 litres
- Le préfiltre intégré prolonge la durée de vie du filtre lorsque des solutions chargées de particules, comme des milieux contenant du sérum, sont traitées
Spécification
PES Hydrophile | |
Stérile | |
Raccord d’entrée cannelé, raccord de sortie cannelé avec cloche de remplissage |
0,2 μm | |
200 cm2 | |
3/boîte |