Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en PTFE
Filtres universels pour seringues à membrane pour satisfaire toutes vos exigences de filtration analytique.
210.00€ - 3765.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PTFE |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17104281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4225 |
0,2 μm | 25 mm | 50/boîte |
210.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17134331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4501 |
0,45 μm | 25 mm | 1 000/boîte |
3765.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17114281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4226 |
1 μm | 25 mm | 50/boîte |
210.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17124321
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4472 |
0,45 μm | 4 mm | 250/boîte |
799.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17114341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4521 |
0,2 μm | 25 mm | 1 000/boîte |
3765.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4503 |
1 μm | 25 mm | 1 000/boîte |
3200.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE | |
Non stérile | |
PP |