Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en nylon et raccord de sortie lisse Luer mâle
Filtre polyvalent pour filtration d’échantillons aqueux et à base de solvants.
232.00€ - 2275.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Nylon |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 1 cm2 |
Volume mort (après purge de l’air) | < 30 μl |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17104311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4426 |
0,45 μm | 100/boîte |
293.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4427 |
0,2 μm | 100/boîte |
232.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4540 |
0,2 μm | 1 000/boîte |
1905.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4541 |
0,45 μm | 1 000/boîte |
2275.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Excellente compatibilité chimique avec les esters, les bases et les alcools
- Permet d’économiser du temps car aucun pré-mouillage n’est nécessaire
Spécification
Nylon | |
1 cm2 | |
PP | |
55°C |
Non stérile | |
< 30 μl | |
Raccord de sortie lisse Luer mâle | |
13 mm |