Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc One™ PSF avec membrane en PTFE mouillable à l’eau
Procédez au nettoyage et à la préparation des échantillons en veillant à ce que les échantillons les plus purs soient analysés dans des applications de chromatographie liquide, de spectrométrie de masse et de chromatographie d’échange d’ions.
146.00€ - 3675.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PTFE mouillable à l’eau |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 3,9 cm2 |
Volume mort (après purge de l’air) | < 125 μl |
Température (métrique) Max | 55°C |
Code produit | Marque | Porosité | Matériau de boîtiers | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Matériau de boîtiers | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17134711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4919 |
0,45 μm | GxF en polypropylène | 50/boîte |
198.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4910 |
0,2 μm | PP | 50/boîte |
206.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17104711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4916 |
0,45 μm | PP | 50/boîte |
146.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17184701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4914 |
0,2 μm | GxF en polypropylène | 25/tubes AutoPack |
1460.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17174701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4913 |
0,2 μm | GxF en polypropylène | 50/boîte |
206.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17114711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4917 |
0,45 μm | PP | 25/tubes AutoPack |
630.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17124711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4918 |
0,45 μm | PP | 1 000/boîte |
3675.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4920 |
0,45 μm | GxF en polypropylène | 25/tubes AutoPack |
630.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4911 |
0,2 μm | PP | 25/tubes AutoPack |
785.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4921 |
0,45 μm | GxF en polypropylène | 1 000/boîte |
2610.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17164701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4912 |
0,2 μm | PP | 1 000/boîte |
2610.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17194701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4915 |
0,2 μm | GxF en polypropylène | 1 000/boîte |
3675.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les résultats fiables dépendent de données précises, obtenues grâce aux faibles substances extractibles et à la rétention élevée de particules de nos filtres pour seringues
Spécification
PTFE mouillable à l’eau | |
3,9 cm2 | |
55°C |
Non stérile | |
< 125 μl | |
25 mm |