Learn More
Cytiva Dispositifs d’aération Acro™ 50 avec membrane en PTFE
Filtres jetables idéaux pour une ventilation stérile de petits récipients et une filtration des gaz en ligne.
Marque:  Cytiva 4401
329.65 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17144301
  • 347.00€ / 18 pièces
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Contiennent une membrane en PTFE hydrophobe
  • La grande zone de filtration efficace offre des débits et des filtres élevés peuvent être autoclavés plusieurs fois pour garantir des coûts faibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
0,2 μm
19,6 cm2
Raccord de tuyau droit de 3/8 po
50 mm
PTFE
Non stérile
Polypropylène
18/Pk.