Learn More
Cytiva Dispositifs d’aération Acro™ 50 avec membrane en PTFE
Filtres jetables idéaux pour une ventilation stérile de petits récipients et une filtration des gaz en ligne.
Marque:  Cytiva 4250
1134.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17114291
  • 1210.00€ / 72 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Contiennent une membrane en PTFE hydrophobe
  • La grande zone de filtration efficace offre des débits et des filtres élevés peuvent être autoclavés plusieurs fois pour garantir des coûts faibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
0,2 μm
19,6 cm2
Connexions à raccord cannelé cranté
50 mm
PTFE
Non stérile
Polypropylène
72/Pk.