Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositif d’aération Acro™ 37 TF avec membrane en PTFE
Filtres jetables et polyvalents pour ventiler les petits volumes, le solvant et la filtration des gaz.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4465
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La membrane en PTFE et le boîtier en polypropylène présentent une grande compatibilité chimique.
- Ce produit n’est pas approuvé pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres.
Spécification
PTFE | |
Non stérile | |
200/Pk. |
0,2 μm | |
7,5 cm2 | |
37 mm |