missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH C18 Column

As the premier column for method development, the ACQUITY UPLC BEH C18 sorbent provides you with the most universal column choice for UPLC separations.

Marque:  Waters Corporation 186002346

Encompass

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13260250

  • 1530.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • The trifunctionally bonded BEH particle gives you the widest usable pH range (pH 1-12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed for high sensitivity MS applications.
Spécification

Spécification

1 mm
18000 psi (1240 Bar)
1,7 μm
1/Ea.
Oui
100 mm
Sphérique
130 Å
L1
Colonne
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions