Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH C18 Column
As the premier column for method development, the ACQUITY UPLC BEH C18 sorbent provides you with the most universal column choice for UPLC separations.
Marque:  Waters Corporation 176000862
Encompass
Code produit. 13147569
  • 4455.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 19-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • The trifunctionally bonded BEH particle gives you the widest usable pH range (pH 1-12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed for high sensitivity MS applications.
Spécification
Spécification
1 mm
18000 psi (1240 Bar)
1,7 μm
3/Pk.
Oui
100 mm
Sphérique
130 Å
L1
Colonne
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.