Learn More
Acide acétylsalicylsalicylic, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
75.30€ - 224.00€
Identifiants chimiques
CAS 530-75-6
Formule moléculaire C16H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 300.26
Numéro MDL MFCD00143537
Clé InChI DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-acetoxybenzoyl oxy benzoic acid, acetylsalicylsalicylic acid, acesalum, acetylsalicylsalicyic acid, diplosal acetate, unii-vbe72mcp5l, 2-carboxyphenyl 2-acetyloxy benzoate, diplosalsalate, ccris 1740, benzoic acid, 2-acetyloxy-, 2-carboxyphenyl ester
CID PubChem 10745
Nom IUPAC Acide 2-(2-acétyloxybenzoyl)oxybenzoïque
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10135210
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
269352500
250 mg Flacon en verre
75.30€
250mg
11975091
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
269350010
1 g Flacon en verre
224.00€
1g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
530-75-6
300.26
DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
10745
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
C16H12O6
MFCD00143537
2-2-acetoxybenzoyl oxy benzoic acid, acetylsalicylsalicylic acid, acesalum, acetylsalicylsalicyic acid, diplosal acetate, unii-vbe72mcp5l, 2-carboxyphenyl 2-acetyloxy benzoate, diplosalsalate, ccris 1740, benzoic acid, 2-acetyloxy-, 2-carboxyphenyl ester
Acide 2-(2-acétyloxybenzoyl)oxybenzoïque
Spécification
Acetylsalicylsalicylic acid
530-75-6
100.0
96% min. (As is) Calculated (HPLC)
MFCD00143537
14,1
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in alcohol,practically insoluble in benzene
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
300.26
300.26
97%
96.0
145°C to 160°C
C16H12O6
10,IV,165
2-2-acetoxybenzoyl oxy benzoic acid, acetylsalicylsalicylic acid, acesalum, acetylsalicylsalicyic acid, diplosal acetate, unii-vbe72mcp5l, 2-carboxyphenyl 2-acetyloxy benzoate, diplosalsalate, ccris 1740, benzoic acid, 2-acetyloxy-, 2-carboxyphenyl ester
DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-(2-acétyloxybenzoyl)oxybenzoïque
10745
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAULaver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-493-6
Identifiant produit
  • Acetylsalicylsalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.