Learn More
Acide acétylsalicylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide acétylsalicylique est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) courant et
• L’acide acétylsalicylique agit en inhibant les cyclo-oxygénases, en réduisant la production de prostaglandines et la libération de pyrogènes
Applications
• L’acide acétylsalicylique est utile pour la recherche sur la fièvre, la douleur postopératoire, les caillots sanguins et l’inflammation
• L’acide acétylsalicylique peut également être utilisé dans l’étude de la prévention du cancer
• Usage exclusivement réservé à la recherche
Références bibliographiques
Levine, G.N.; Bates, E.R.; Bittl, J.A.; Brindis, R.G.; Fihn, S.D.; Fleisher, L.A.; Granger, C.B.; Lange, R.A.; Mack, M.J.; Mauri, L.; Mehran, R.; Mukherjee, D.; Newby, L.K.; O’Gara, P.T.; Sabatine, M.S.; Smith, P.K.; Smith, S.C.Jr. 2016, ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease:A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.J Am Coll Cardiol.2016, 68(10), 1082-115.
Hoffman, M.K.; Goudar, S.S.; Kodkany, B.S.; Metgud, M.; Somannavar, M.; Okitawutshu, J.; Lokangaka, A.; Tshefu, A.; Bose, C.L.; Mwapule, A.; Mwenechanya, M.; Chomba, E.; Carlo, W.A.; Chicuy, J.; Figueroa, L.; Garces, A.; Krebs, N.F.; Jessani, S.; Zehra F.; Saleem, S.; Goldenberg, R.L.; Kurhe, K.; Das, P.; Patel, A.; Hibberd, P.L.; Achieng, E.; Nyongesa, P.; Esamai, F.; Liechty, E.A.; Goco, N.; Hemingway-Foday, J.; Moore, J.; Nolen, T.L.; McClure, E.M.; Koso-Thomas, M.; Miodovnik, M.; Silver, R.; Derman, R.J.ASPIRIN Study Group.Low-dose aspirin for the prevention of preterm delivery in nulliparous women with a singleton pregnancy (ASPIRIN): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.Lancet.2020, 25, 395(10220), 285-293.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetylsalicylic acid |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 136,0°C à 140,0°C |
Couleur | Blanc |
Densité | 1.3500g/mL |
Point d’éclair | 250°C |
Perte à la dessiccation | 0.5% max. (1 g) (vacuum) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466596 | Certificat d’analyse | 07/10/2024 | 158180025,158185000,158180500 |
A0465038 | Certificat d’analyse | 31/07/2024 | 158180025,158185000,158180500 |
A0449816 | Certificat d’analyse | 14/06/2024 | 158180025,158185000,158180500 |
A0459292 | Certificat d’analyse | 16/01/2024 | 158180025,158185000,158180500 |
A0400462 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 158180025,158185000,158180500 |
Sécurité et traitement
- Acetylsalicylic acid
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.