Learn More
Chlorure d’acétyle, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetyl chloride |
Point de fusion | °C to 112°C |
Densité | 1.104 |
Point d’ébullition | 50°C to 52°C |
Point d’éclair | 4°C (39°F) |
Plage de pourcentage du dosage | ≈99% |
Indice de réfraction | 1.389 |
Quantité | 250 mL |
Beilstein | 605303 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Acetyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Acetyl chloride