Learn More
Acétophénone, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10142940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5mL
Code produit. 10142940
Marque: Thermo Scientific Acros 102410050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-86-2
Numéro MDL MFCD00008724
Clé InChI KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
CID PubChem 7410
ChEBI CHEBI:27632
Nom IUPAC 1-phényléthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19.6°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0280g/mL
Point d’ébullition 202.0°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8O
Formule linéaire C6H5COCH3
Indice de réfraction 1.5315 to 1.5340
Quantité 5 mL
Beilstein 07, IV, 619
Fieser 04,5
Merck Index 15, 71
Gravité spécifique 1.028
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. h2so4,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,glycerol
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Viscosité 1.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetophenone
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt