Learn More
Acétonitrile, pour l’analyse de qualité de gradient UHPLC
Code produit. p-8015109 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 11317080
Marque: Fisher Chemical A/0650/PB15
Demander un format en vrac ou personnalisé
UHPLC Grade Acetonitrile for Gradient Analysis with lot-to-lot consistency that ensures reproducible results.
  • Efficacité : la cohérence d’un lot à un autre garantit des résultats reproductibles
  • Les faibles niveaux d’acidité et d’alcalinité évitent les interactions avec les échantillons
  • Forme du pic : le faible bruit de fond à 210 nm et 254 nm améliore la forme du pic
  • Vitesse : filtré à 0,1 μm, permettant d’effectuer des analyses plus rapidement à des pressions plus élevées avec moins de risque de blocage de la pompe
  • Sensibilité : sans interférence avec une transmission UV extrêmement élevée pour une résolution et une sensibilité améliorées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL 1878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 81°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 97 mbar at 20°C
Viscosité 0.36 cp at 20°C
Poids de la formule 41.05 g/mol
Qualité UHPLC