Learn More
Acétonitrile, R CHROMASOLV™, pour chromatographie en phase liquide, ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- Pour les applications de CPG en espace de tête
- Conforme aux exigences de USP, Ph. Eur. et ICH
- Testé pour les applications de CPG en espace de tête
- Conditionné sous gaz inerte pour une durée de conservation plus longue
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Point de fusion | -48°C (literature) |
Note relative au nom | R CHROMASOLV™, for liquid chromatography, ≥99.8% (GC) |
% max. CAS | 100.0000% |
Densité | 0.786 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 81.6°C |
Quantité | 4 x 2.5 L |
Point d’éclair | 6°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3CN |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, R CHROMASOLV™, pour chromatographie en phase liquide, ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haen >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu