Learn More
Acétonitrile, R CHROMASOLV™, pour chromatographie en phase liquide, ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15664670
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15664670
Marque: Honeywell-Chromasolv 348811L
Demander un format en vrac ou personnalisé
R CHROMASOLV™, pour chromatographie en phase liquide, ≥99,8 % (CPG)
  • Pour les applications de CPG en espace de tête
  • Conforme aux exigences de USP, Ph. Eur. et ICH
  • Testé pour les applications de CPG en espace de tête
  • Conditionné sous gaz inerte pour une durée de conservation plus longue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -48°C (literature)
Note relative au nom R CHROMASOLV™, for liquid chromatography, ≥99.8% (GC)
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.786 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 81.6°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 6°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CN
Numéro UN UN1648
Beilstein 741857
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté >99.8%
Qualité Chromatographie
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato