Learn More
Acétonitrile, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Densité | 0.786g/mL at 25°C |
Quantité | 25 L |
Limite d’explosion | 0.16 |
Point d’éclair | 2°C (35.6°F) |
Température d’allumage | 973°F |
Formule linéaire | CH3CN |
Tension de vapeur | 72.8mmHg (20°C) |
Numéro UN | 1648 |