Learn More
Acétonitrile, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. p-7071821
Click to view available options
Quantité:
1L
2 L
Conditionnement:
1L
2L
Code produit. 15601400
Marque: Honeywell-Chromasolv 142611L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testé pour UHPLC-MS
  • Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
  • Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
  • Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
  • Bruit de fond MS extrêmement faible
  • Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanure de méthyle, cyanométhane, éthanenitrile, méthanecarbonitrile, nitrile d'éthyle, méthane, cyano, acétonitrile, cyanure de méthyle, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI : 38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétonitrile
Densité 0,786 g/ml à 25°C
Quantité 1L
Limite d’explosion 0.16
Point d’éclair 2°C (35.6°F)
Température d’allumage 973°F
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 72,8 mmHg (20°C)
Numéro UN 1648
Beilstein 741857
Informations sur la solubilité Entièrement soluble dans l'eau
Poids de la formule 41,05g/mol
Qualité LC-MS Ultra CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.