Learn More
Acétonitrile, HPLC pour la détection par fluorescence, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Spécification
Spécification
Point de fusion | -46°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 81°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Forme physique | Liquide |
Formule moléculaire | C2H3N |
Tension de vapeur | 97mbar at 20°C |
Viscosité | 0.36cp at 20°C |
Poids de la formule | 41.05g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, HPLC pour la détection par fluorescence, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu