Learn More
Acétonitrile, qualité gradient/UV lointain, +99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15416207
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1000L
2500mL
Code produit. 15416207
Marque: GC Internal (Alfa Aesar) H33387.AU
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-05-8 | C{2}H{3}N
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C{2}H{3}N
Synonyme Methyl cyanide, Cyanomethane
Spécification
Point de fusion −48°C to −45°C
Point d’ébullition 80°C to 82°C
Quantité 1000 mL
Pourcentage de pureté 99.9+%