Learn More
Acétonitrile, Extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072775
61.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21944" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
75-05-8
C2H3N
41.05
1878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acétonitrile
CC#N
75-05-8
C2H3N
41.05
1878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acétonitrile
CC#N
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 81°C
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 97mbar at 20°C
Viscosité 0.36cp at 20°C
Poids de la formule 41.05g/mol