Learn More
Acétonitrile E CHROMASOLV™, pour HPLC, pour UV, ≥99,9 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Point de fusion | -48°C |
Note relative au nom | for HPLC, for UV |
Densité | 0.786g/mL at 25°C(lit.) |
Point d’ébullition | 81°C to 82°C |
Quantité | 2.5 L |
Indice de réfraction | n20/D 1.344 |
Formule linéaire | CH3CN |
Tension de vapeur | 72.8mmHg (20°C) |
Beilstein | 741857 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile E CHROMASOLV™, pour HPLC, pour UV, ≥99,9 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu