Learn More
Acétonitrile-d3, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10793161
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
50 ml
250 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Acétonitrile-d3, C2H3N, numéro CAS-2206-26-0, 2h3 acétonitrile, acétonitrile-2,2,2-d3, acétonitrile-d3, acétonitrile-d3, > -99,8 % d’atomes d, acétonitrile-d3, 99,8 % d’atomes d, acétonitrile-d isotopique 5 g, cd3cn, cyanure de méthyle-d3, trideutéroacétonitrile, 10 ml, 02, IV, 428, 79,0°C à 81,0°C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-26-0
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 44.07
Numéro MDL MFCD00001881
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
CID PubChem 123151
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99 atom%D
Densité 0.8440g/mL
Deutérium (D) 98,5% min
Point d’éclair 2°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3430 to 1.3450
Viscosité 0.39 mPa.s (20°C)
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 25 ml
Point de fusion -46.0°C
Point d’ébullition 79.0°C to 81.0°C
Formule linéaire CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Synonyme acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
Nom IUPAC 2,2,2-trideutérioacétonitrile
Poids de la formule 44.07
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile-d3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.