Learn More
Acétonitrile-d3, pour RMN, 99,8 % d’atomes D,Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 16295880
compliance-icons compliance-icons
Acétonitrile-d3, pour RMN, 99,8 % d’atomes D,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16295880
25 ml
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 16295880
Marque: Thermo Scientific Acros 464160250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-26-0
Poids moléculaire (g/mol) 44.07
Numéro MDL MFCD00001881
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Nom IUPAC (²H₃)acetonitrile
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile-d3
Densité 0,8440 g/ml
Point d’éclair 2°C
Indice de réfraction 1,3430 à 1,3450
Gravité spécifique 0,844
Viscosité 0,39 mPa.s (20°C)
Quantité 25 ml
Point de fusion -46,0°C
Point d’ébullition 79,0°C à 81,0°C
Formule moléculaire C2H3N
Formule linéaire CD3CN
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Poids de la formule 44.07
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464814 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/09/2024 Catalog Number464160250,464160100
Numéro de lotA0463955 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number464160250,464160100
Numéro de lotA0464538 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number464160250,464160100
Numéro de lotA0462717 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number464160250,464160100
Numéro de lotA0462133 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2024 Catalog Number464160250,464160100
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile-d3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Nom du produit
Acétonitrile-d3, pour RMN, 99,8 % d’atomes D,Thermo Scientific Chemicals >