Learn More
Acétonitrile, CHROMASOLV™, pour HPLC, qualité de gradient, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
100 mL
2,5L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
Descrizione
- Même qualité que la HPLC CHROMASOLV
- Également testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
- Profil UV faible par HPLC
- Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
| Point de fusion | -48°C |
| Note relative au nom | for HPLC |
| Absorbance | HPLC-gradient/254nm ≤0.5mAU |
| Densité | 0.786g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 81°C to 82°C |
| Quantité | 1 L |
| Indice de réfraction | n20/D 1.344 |
| Formule linéaire | CH3CN |
| Tension de vapeur | 72.8mmHg (20°C) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto