Learn More
Acétonitrile, CHROMASOLV™, ≥ 99,9 %, pour LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15684740
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2,5L
4 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
250mL
4 pièces
4L
6 pièces
Code produit. 15684740
Marque: Honeywell-Chromasolv 349672.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanure de méthyle, cyanométhane, éthanenitrile, méthanecarbonitrile, nitrile d'éthyle, méthane, cyano, acétonitrile, cyanure de méthyle, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI : 38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétonitrile
Couleur Incolore
Densité 0,786 g/ml à 25°C
Quantité 2,5L
Limite d’explosion 0.16
Point d’éclair 2°C (35.6°F)
Température d’allumage 973°F
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 72,8 mmHg (20°C)
Numéro UN UN 1648
Beilstein 741857
Poids de la formule 41,05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité LC-MS CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile